Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanédionate de baryum, Thermo Scientific™
Code produit. 11312458
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118131-57-0
Formule moléculaire C10H2BaF12O4
Poids moléculaire (g/mol) 551.43
Numéro MDL MFCD00075633 MFCD00075633
Clé InChI WUXISMDFUAVWSS-PAMPIZDHSA-L
Synonyme barium 2+ 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2+ ion 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
CID PubChem 44717251
Nom IUPAC baryum(2+);(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxodent-2-en-2-olate
SMILES [Ba++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate
Point de fusion 220°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Numéro UN UN1564
Poids de la formule 551.44