missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution de chlorure de baryum, 10 %
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Spécification
Spécification
Quantité | 1 L |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Baryum chlorure 10% solution
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- MIXTURE LIST-Contient: BaCl2
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'