Learn More
Solution de chlorure de baryum, 0,1 M, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium chloride solution |
CAS | 10361-37-2 |
Quantité | 1 L |
Formule moléculaire | BaCl2 |
Numéro MDL | MFCD00003445 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Synonyme | barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508 |
Clé InChI | WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Nom IUPAC | dichlorure de baryum (2+) |