Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Description
Chlorure de baryum dihydraté, extra pur, SLR
Spécification
Point d’ébullition | 1560°C |
Point de fusion | 962°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 244.28g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium chloride dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.