Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, ACS, Thermo Scientific Chemicals
37.49€ - 112.56€
Identifiants chimiques
CAS | 10326-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BaCl2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.26 |
Numéro MDL | MFCD00149154 |
Clé InChI | PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
CID PubChem | 5284346 |
ChEBI | CHEBI:86153 |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371669
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012310.36 |
500 g |
37.49€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381669
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012310.A3 |
2 kg |
112.56€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium chloride is usually employed as a chemical reagent to precipitate soluble sulfates and also in the purification of the seawater solution. It is practiced in several applications like heat-treating baths, waste water treatment, the production of PVC stabilizers, oil lubricants, fireworks materials, hardening of steel, in the manufacture of pigments and in the manufacture of other barium salts. It is applied to prepare composites to absorb ammonia and to increase the crystallinty of polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10326-27-9 | |
244.26 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
5284346 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
CHEBI:86153 |
Spécification
Barium chloride | |
dihydrate | |
Cristalline | |
MFCD00149154 | |
14,971 | |
Very soluble in water; Soluble in methanol; Insoluble in ethanol,acetone,ethyl acetate. | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] | |
244.26 | |
CHEBI:86153 | |
ACS |
113°C-2H2O | |
10326-27-9 | |
BaCl2H4O2 | |
UN1564 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de baryum(2+) dihydraté | |
5284346 | |
244.28 (208.25 Anhydrous) | |
3.097 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H332
P261-P264b-P270-P271-P280i-P301+P310-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P501c
H301-H319-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-788-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8751000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Barium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Barium chloride dihydrate