Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ≥99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1560°C |
Nom chimique ou matériau | Barium chloride dihydrate |
Point de fusion | 962°C |
Couleur | Incolore |
pH | 0k |
Forme physique | Solid |
Quantité | 1 kg |
Numéro UN | UN1564 |
Nom IUPAC | baryum (2+); dichlorure; dihydraté |
Poids de la formule | 244.26g/mol |