Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ≥99%, Honeywell Fluka™
Code produit. 15667690
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
CID PubChem 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Point d’ébullition 1560°C
Nom chimique ou matériau Barium chloride dihydrate
Point de fusion 962°C
Couleur Colorless
pH 0k
Forme physique Solid
Quantité 100 g
Numéro UN UN1564
Nom IUPAC baryum (2+); dichlorure; dihydraté
Poids de la formule 244.26g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 3.100g/cm3