Learn More
Chlorure de baryum anhydre, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
43.40€ - 388.00€
Identifiants chimiques
CAS 10361-37-2
Formule moléculaire BaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00003445
Clé InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CID PubChem 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11351598
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010995.02
0.5 g
43.40€
0.50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11361598
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010995.06
5 g
48.90€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11331598
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010995.14
25 g
145.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11341598
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010995.22
100 g
388.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Barium chloride is used in manufacture of pigments, fire works, other barium salts, fireworks , hardening of steel, heat treatment salts, purification of brine solution in caustic chlorine plants, lubrication oil additive, textile dye, pigments, white leather, aluminum refining, boiling water treatment and porcelain enamels for sheet steel. It is also used to remove sulfate ion in some electrolytic plants, caustic soda, magnesium metal or sodium metal. It is also used as a component in a flux used to prevent oxidation of molten magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10361-37-2
208.23
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
25204
[Cl-].[Cl-].[Ba++]
BaCl2
MFCD00003445
barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CHEBI:63317
Spécification
1560°C
963°C
10361-37-2
Poudre, peut contenir des petits morceaux
BaCl2
UN1564
barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
dichlorure de baryum(2+)
25204
208.25
Odorless
3.9 g/mL
Barium chloride
Anhydrous
Blanc
(Base des métaux)
MFCD00003445
14,971
Soluble in water and methanol. Insoluble in acids,ethanol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
[Cl-].[Cl-].[Ba++]
208.23
CHEBI:63317
99.998%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H332
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P312-P330-P501c
H301-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-788-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon