Learn More
Chlorure de baryum, sol. aq. à 10 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium chloride |
Couleur | Incolore |
Concentration | 10% w/v aq. soln. |
Poids de la formule | 208.25 |
Odeur | Odorless |
Quantité | 500 mL |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium chloride, 10% w/v aqueous solution
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Barium chloride