Learn More
Carbonate de baryum, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375797
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Utilisé dans la fabrication de verre, de briques, d’argile, de produits chimiques de baryum, de ferrites de baryum et de papiers photographiques
Used in the manufacture of glass, brick, clay products, barium chemicals, barium ferrites, and production of photographic papers.Barium carbonate has been used as brine purification chemical in the chloro-alkali industry and as an ingredient in rat poisons and enamels. Barium carbonate is used in photographic paper manufacturing. The chemical is used to produce the barium sulphate which gives the photographic paper its flat white appearance. Practiced in the manufacture of barium ferrites and also in the manufacture of television picture tubes. Barium carbonate is an additive in oil-well drilling muds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-77-9
Formule moléculaire CBaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Numéro MDL MFCD00003448
Clé InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
CID PubChem 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Barium carbonate
Point de fusion 811°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 kg
Informations sur la solubilité Almost insoluble in water. Soluble in NH4Cl solution,dilute HCl,HNO3,acetic acid. Insoluble in most alkalies.Soluble in most acids,with the exception of sulfuric acid. It is insoluble in water and ethanol.
Nom IUPAC Carbonate de baryum(2+)
Poids de la formule 197.35
Odeur Odorless
Densité 4.43 g/cm3
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt