Learn More
Carbonate de baryum, certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical
34.40€ - 97.45€
Identifiants chimiques
CAS 513-77-9
Formule moléculaire CBaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Numéro MDL MFCD00003448
Clé InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC Carbonate de baryum(2+)
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10121470
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
B/0400/48
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10305650
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
B/0400/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
513-77-9
197.34
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
[Ba++].[O-]C([O-])=O
CBaO3
MFCD00003448
Carbonate de baryum(2+)
Spécification
1450°C
513-77-9
Solide en poudre
MFCD00003448
[Ba++].[O-]C([O-])=O
197.34
Récipient de poudre en plastique
811°C
Blanc
CBaO3
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Carbonate de baryum(2+)
197.35g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Barium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.