Learn More
Carbonate de baryum, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
53.16€ - 172.86€
Identifiants chimiques
CAS 513-77-9
Formule moléculaire CBaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Numéro MDL MFCD00003448
Clé InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
CID PubChem 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10412221
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
217495000
500 g Flacon en plastique
53.16€
500g
10217363
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
217490025
2.5 kg Flacon en plastique
172.86€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
513-77-9
197.34
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
10563
CBaO3
MFCD00003448
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
[Ba++].[O-]C([O-])=O
Spécification
1450.0°C
811.0°C
513-77-9
Poudre
CBaO3
MFCD00003448
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Carbonate de baryum(2+)
10563
≥99%
4.43
Barium carbonate
p.a.
Blanc
99% min. (Complexometry)
BaCO3
15, 965
Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
[Ba++].[O-]C([O-])=O
197.34
197.35
Analytique
4.4300g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-167-3
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8600000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Barium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Barium carbonate