Learn More
Oxyde de cuivre de calcium baryum (2-1-2), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039192.09
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Barium calcium copper oxide (2-1-2) | |
Agglomérat fin et poudre broyée | |
(Base des métaux) | |
UN1564 | |
99.9% |
127922-05-8 | |
10 g | |
MFCD00211652 | |
Hydrolyzes with water. |