Learn More
Bromure de baryum dihydraté, 99,3 %, Thermo Scientific Chemicals
58.00€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-28-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BaBr2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 333.17 |
Numéro MDL | MFCD00149153 |
Clé InChI | HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | barium(2+) dihydrate dibromide |
SMILES | O.O.[Br-].[Br-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012197.22 |
100 g |
58.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012197.36 |
500 g |
150.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium bromide dihydrate is used to purify radium and make zinc bromide. It also used precursor to chemicals used in photograph.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7791-28-8 | |
333.17 | |
HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.[Br-].[Br-].[Ba++] |
BaBr2H4O2 | |
MFCD00149153 | |
barium(2+) dihydrate dibromide |
Spécification
Barium bromide dihydrate | |
Cristalline | |
BaBr2H4O2 | |
Very soluble in water,soluble in methanol | |
O.O.[Br-].[Br-].[Ba++] | |
333.17 | |
3.58 |
7791-28-8 | |
99.30% | |
MFCD00149153 | |
HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+) dihydrate dibromide | |
333.17 (297.14 Anhydrous) |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-140-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only