Learn More
Oxyde d’aluminium et de baryum, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398067
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Barium aluminum oxide is used for getter alloys in vacuum tubes. It also finds application as deoxidizer for copper, Frary’s metal, lubricant for anode rotors in x-ray tubes and spark-plug alloys. It is used to prepare heat-resistant refractory and super-refractory concretes. Further, it gives a better protection against gamma radiation and X-rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12004-04-5
Numéro MDL MFCD00049716
Synonyme Barium aluminate
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium aluminum oxide
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Numéro UN UN1564
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 561.98
Qualité Technique
Odeur Odorless
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium aluminum oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .