Learn More
Acétate de baryum, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
82.00€ - 778.00€
Identifiants chimiques
CAS | 543-80-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6BaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 255.42 |
Numéro MDL | MFCD00012447 |
Clé InChI | ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate |
CID PubChem | 10980 |
SMILES | [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011126.06 |
5 g |
82.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011126.14 |
25 g |
265.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011126.22 |
100 g |
778.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
543-80-6 | |
255.42 | |
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L | |
10980 |
C4H6BaO4 | |
MFCD00012447 | |
barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate | |
[Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Spécification
Barium acetate | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
Ba(OOCCH3)2 | |
UN1564 | |
14,965 | |
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L | |
diacétate de baryum(2+) | |
10980 | |
99.999% | |
Odorless |
543-80-6 | |
Cristalline | |
C4H6BaO4 | |
MFCD00012447 | |
3693411 | |
barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate | |
[Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
255.42 | |
255.43 | |
Puratronic™ | |
2.47g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement
P261-P264-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : AF4550000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only