Learn More
Acétate de baryum, ACS, 99,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
59.80€ - 544.71€
Identifiants chimiques
CAS 543-80-6
Formule moléculaire C4H6BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 255.42
Numéro MDL MFCD00012447
Clé InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
CID PubChem 10980
Nom IUPAC diacétate de baryum(2+)
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11366598
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012198.30
250 g
59.80€
250g
11346598
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012198.A1
1 kg
132.66€
1kg
11356598
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012198.A7
5 kg
544.71€
5kg
Description
Description
Barium acetate is used as a chemical reagent, textile mordant and lubricant. It is used to prepare other acetates and barium carbonate. It acts as a mordant for printing textile fabrics. It is utilized for drying paints and varnishes. It serves as a catalyst in organic synthesis. It plays an important role in the separation of glycosaminoglycans. Further, it acts as a cationization agent for sensitive multiple reaction monitoring of plasma free fatty acid profiling in a fish oil human intervention. In addition, it is used in the process of titrating sulfates of quinine and quinidine in nonaqueous conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
543-80-6
255.42
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
10980
[Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
C4H6BaO4
MFCD00012447
barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
diacétate de baryum(2+)
Spécification
Barium acetate
Cristalline
MFCD00012447
14,965
Soluble in water. Insoluble in alcohol.
[Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
255.42
255.43
ACS
2.47 g/mL
543-80-6
C4H6BaO4
UN1564
barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
diacétate de baryum(2+)
10980
99.0 to 102.0%
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-849-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.