Learn More
Acétate de baryum, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
65.00€ - 237.00€
Identifiants chimiques
CAS | 543-80-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6BaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 255.42 |
Numéro MDL | MFCD00012447 |
Clé InChI | ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate |
CID PubChem | 10980 |
Nom IUPAC | diacétate de baryum(2+) |
SMILES | [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10266610
|
Thermo Scientific Acros
222805000 |
500 g | Flacon en plastique |
65.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10421841
|
Thermo Scientific Acros
222800010 |
1 kg | Flacon en plastique |
103.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10370304
|
Thermo Scientific Acros
222800025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
237.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
543-80-6 | |
255.42 | |
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L | |
10980 | |
[Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C4H6BaO4 | |
MFCD00012447 | |
barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate | |
diacétate de baryum(2+) |
Spécification
Barium acetate | |
543-80-6 | |
7 to 8.5 (at 5% 20°C) | |
99.0 to 102% (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Ba | |
15, 961 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
[Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
255.42 | |
255.43 | |
Analytique | |
2.4600g/mL |
For analysis ACS | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
C4H6BaO4 | |
MFCD00012447 | |
barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate | |
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L | |
diacétate de baryum(2+) | |
10980 | |
≥99% | |
2.46 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-849-
- Barium acetate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only