Learn More
Baryum, 99+%, tiges, ∽2 cm de diamètre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10331484
Baryum, 99+%, tiges, ∽2 cm de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10331484
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 10331484
Marque: Thermo Scientific Acros 317865000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-39-3
Formule moléculaire Ba
Poids moléculaire (g/mol) 137.33
Numéro MDL MFCD00134031
Clé InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atomAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nom IUPAC baryum
SMILES [Ba]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium
Couleur Gris
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 725.0°C
Point d’ébullition 1640.0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Ba
Quantité 500 g
Merck Index 15, 960
Poids de la formule 137.34
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme Tige
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAC4650205 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/03/2025 Catalog Number
Numéro de lotA0462799 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2024 Catalog Number317865000,317861000
Numéro de lotA0459926 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2024 Catalog Number317865000,317861000
Numéro de lotA0451011 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number317865000,317861000
Numéro de lotA0403937 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number317865000,317861000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium in Paraffin oil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: White mineral oil, Barium
Nom du produit
Baryum, 99+%, tiges, ∽2 cm de diamètre, Thermo Scientific Chemicals >