Learn More
Hydrate de 2,4-pentanédionate de baryum, Thermo Scientific Chemicals
88.10€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS 12084-29-6
Formule moléculaire C10H14BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 335.55
Numéro MDL MFCD00013484
Clé InChI DJHZYHWLGNJISM-FDGPNNRMSA-L
Synonyme barium 2+ ; z-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2,4-pentanedionate, bis pentane-2,4-dionato-o,o' barium, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, t-4, 2,4-pentanedione,ion 1-, barium 2:1, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, hydrate
CID PubChem 5486157
SMILES [Ba++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11382568
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014613.14
25 g
88.10€
25g
11392568
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014613.22
100 g
140.00€
100g
Description
Description
Barium 2,4-pentanedionate hydrate is used in the preparation of radioluminescence of poly ethylene glycolated Eu3+ doped nanophosphors as bioimaging probes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12084-29-6
335.55
DJHZYHWLGNJISM-FDGPNNRMSA-L
5486157
C10H14BaO4
MFCD00013484
barium 2+ ; z-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2,4-pentanedionate, bis pentane-2,4-dionato-o,o' barium, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, t-4, 2,4-pentanedione,ion 1-, barium 2:1, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, hydrate
[Ba++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Barium 2,4-pentanedionate hydrate
12084-29-6
C10H14BaO4
UN1564
Insoluble in water.
[Ba++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
335.55
335.56 (Anhydrous)
>320°C
Poudre
MFCD00013484
barium 2+ ; z-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2,4-pentanedionate, bis pentane-2,4-dionato-o,o' barium, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, t-4, 2,4-pentanedione,ion 1-, barium 2:1, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, hydrate
DJHZYHWLGNJISM-FDGPNNRMSA-L
barium(2+) bis(2,4-dioxopentan-3-ide)
5486157
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-151-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante