Learn More
Equip Labo™ Paillasses nues
Marque:  Equip Labo™ 8067
Code produit. 12527806
  • 885.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Paillasse sèche hauteur 90cm
• Charge maximale 130kg
• Conforme aux normes AFNOR 15201
• Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
• Pieds avec vérin réglable
• Bandeau de façade en mélaminé bleu
• Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
• Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
• Paillasse sèche revêtement grès étiré
• Résistante aux:
• Contraintes thermiques jusqu'à 200°C
• Acides (sauf fluorhydrique), agents chimiques
• Chocs mécaniques et flexion
• Pression et UV
• Paillasse grès étiré
• Inclus prête à monter
Spécification
Spécification
Paillasse
750 mm
900 mm
Grès extrudé blanc
900 mm
150 mm
750 x 900 x 900 mm
130 kg
12 mois