Learn More
Acide barbiturique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10072400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10072400
Marque: Thermo Scientific Acros 180921000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Barbituric acid, CAS # 67-52-7, (synonym: malonylurea) is the parent compound used in the production of barbiturates that act as sedative drugs.It is also used extensively in the manufacturing of plastics, textiles, and polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide barbiturique est une poudre cristalline blanche, inodore et hydrosoluble
• C’est un acide fort dans un milieu aqueux
Applications
• L’acide barbiturique utilise la réaction de condensation de Knoevenagel afin d’être converti en médicaments barbituriques agissant comme dépresseurs du système nerveux central
• C’est un ingrédient actif dans la synthèse de la vitamine B12
• Il est également utilisé dans l’oxydation électrochimique de l’iode à l’aide de la voltamétrie cyclique et de la coulométrie à potentiel contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-52-7
Formule moléculaire C4H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.09
Numéro MDL MFCD00006666
Clé InChI HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
CID PubChem 6211
ChEBI CHEBI:16294
Nom IUPAC 1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Barbituric acid
Note relative au nom 99+%
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Merck Index 15, 958
Poids de la formule 128.09
Quantité 100 g