Learn More
Masterflex™ Connecteurs en T cannelés
Fabriquées en PP transparent et stérilisables par autoclave ou à l’oxyde d’éthylène (ETO). Les connecteurs en T cannelés Cole-Parmer™ sont conçus pour un assemblage rapide et facile sans outils.
Marque:  Masterflex™ 06365-77
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 15352811
  • 61.15€ / 25 pièces
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • En PP transparent
  • Pour tubulure de 1,59 mm
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Connecteur de tubulure
1,59 mm de dia. int.
PP
25/boîte
Connecteurs en T cannelés, en PP 1,59 mm
Autoclavables
19 mm
Transparents