Learn More
JULABO™ Raccords -cannelé
Code produit. 17108508
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
1,5 po dia. int. mâle à G 1,5 po mâle
1 po dia. int. mâle à G 1 po mâle
3/4 po dia. int. mâle à G 3/4 po mâle
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17108508
Marque: JULABO™ 8890150
Les raccords à barbelés sont des adaptateurs pour tubulure de liquide pour convertir les raccords barbelés mâles de divers diamètres internes (ID) en raccords filetés G mâles avec le même ID.
  • Les styles d’ajustement incluent :
    • 3/4 po ID mâle à G 3/4 in. Mâle
    • 1 po ID mâle à G 1 in. Mâle
    • 1 1/2 po ID mâle à G 1 1/2 in. Mâle
Spécification
À utiliser avec (équipement) 3/4 po dia. int. mâle à G 3/4 po mâle
À utiliser avec (application) Adaptateur de raccord, tubulure de liquide
Quantité 2/boîte