Learn More
Thermo Scientific™ Déminéralisateur ™Bantam
Personnalisez ce déminéralisateur d’eau économique pour qu’il s’adapte à une application spécifique grâce à une grande variété de cartouches. La résistivité est facilement lue directement à partir de l’unité.
1490.00€
Spécification
Débit | Jusqu’à 38 L/h. |
---|---|
Pression d’arrivée | 5 à 70 psi |
Modèle | Déminéralisateur Bantam |
Résistivité | De 25,000 à 18,000,000Ω· cm |
Type | Déminéralisateur |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12750666
|
Thermo Scientific™
D0805 |
240 V |
1490.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Personnalisez le déminéralisateur Thermo Scientific™ Bantam™ selon votre application spécifique en sélectionnant la cartouche adéquate. Un choix idéal pour une solution de déminéralisation à moindre coût, ce déminéralisateur vous permet de lire les mesures de résistivité directement sur l’unité.
Caractéristiques :- Idéal pour les applications nécessitant jusqu’à 38 litres/h d’eau purifiée
- Permet de peaufiner le traitement de l’eau prétraitée au point d’utilisation ou de traiter l’eau du robinet en une étape
- Résistivimètre à lecture directe
- S’installe sur la paillasse ou au mur
Comprend :
- Tuyau d’alimentation de 91 cm (3 pieds)
Matériel nécessaire :
- Cartouches (vendues séparément)
Recommandés dans les domaines suivants :
- Prétraitement
- Déminéralisation
Remarque :
Conçu pour les applications sans pression. L’eau produite doit être dirigée vers un récipient avec mise à l’air libre. Aucune contre-pression n’est autorisée.
Spécification
Jusqu’à 38 L/h. | |
Déminéralisateur Bantam | |
Déminéralisateur | |
8,75 in | |
6 po | |
28,5 po | |
50/60 Hz |
5 à 70 psi | |
De 25,000 à 18,000,000Ω· cm | |
8,75 x 6 x 28,5 po (22 x 15 x 72 cm) | |
22 cm | |
15 cm | |
72 cm |