Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accessoire pour mélangeur / broyeur Wig-L-Bug™, pilons à bille, 3,17 mm de dia.
Pour une utilisation avec le mélangeur / broyeur Wig-L-Bug (AA44204KT and AA44604KT)
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 044532.KN
220.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11445280
  • 221.10€ / 100 pièces
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100/boîte
3,17mm
Mélangeur / broyeur Wig-L-Bug (AA44204KT et AA44604KT)
0,125 po
Pilon à bille