Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Éléments à bille, plage en pouce
Manufactured from DURAN™ tubing. Lenz Laborglasinstrumente™ Ball Members, Inch Range are perfect for mixing solutions in a centrifuge tube.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01215130
Code produit. 10040201
  • 48.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conformes à la norme DIN ISO 12264 en plus de la norme
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
DIN 12264
Verre borosilicaté
150 mm
1