Learn More
BICASA Table pour balance (anti-vibrations)
Table pour balance anti-vibrations avec paillasse HPL et plaque en marbre.
Marque: BICASA BT.0900.890
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 110.00000kg
Description
- Spécialement conçue et fabriquée pour être utilisée avec des balances et des instruments d’analyse
- Plaque centrale anti-vibrations en marbre (blanc Carrara), dimensions (L x l x épaisseur) : 520 x 350 x 40 mm
- Corps de panneaux de particules ignifuges
- Paillasse HPL
- Couleur gris clair (2 motifs)
- Cadre tubulaire interne en acier soudé séparé
- Avec pieds de mise à niveau et dispositifs CAU