Learn More
Sartorius Imprimantes pour balance
Transfert de données manuel ou automatique. Les imprimantes pour balance Sartorius enregistrent les données individuelles de pesée et génèrent une évaluation statistique des données de pesée. Les valeurs transférées depuis un instrument de pesée en ligne sont enregistrées.
Marque: Sartorius YDP10-0CE
869.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Imprimante, rouleau de papier, quatre piles rechargeables et ruban encreur noir (14-557-502)
Description
Transfert de données manuel ou automatique. Les imprimantes pour balance Sartorius™ enregistrent les données individuelles de pesée et génèrent une évaluation statistique des données de pesée. Les valeurs transférées depuis un instrument de pesée en ligne sont enregistrées.
- Horloge en temps réel intégrée
- Programme de statistiques intégré
- Le compteur pour la numérotation consécutive des transactions peut être activé
- L’écran LCD à contraste élevé affiche la date ou l’heure ainsi que le numéro de transaction actuel
- Batteries rechargeables intégrées avec indicateur de niveau de batterie
- Tête d’impression ultra-rapide
- Fonctionne sur l’alimentation de la balance ; aucune alimentation distincte n’est nécessaire
- Rouleau de papier et cassette de ruban encreur faciles à changer
Spécification
Balance CPA, balance étendue, analyseurs d’humidité. (À utiliser avec les modèles Cubis 1 MSE ou MSA.) | |
230 mm | |
80 mm | |
0,77 kg |
230 x 158 x 80 mm | |
158 mm | |
Câble d’interface, rouleau de papier, 4 piles rechargeables | |
Imprimante de données |