Learn More
Ohaus™ Balance de précision haute capacité Explorer™
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
Capacité :12kg
Description
Ohaustrade; Explorertrade; comprend des applications avancées pour simplifier les mesures de laboratoire les plus complexes. Qu’il s’agisse de déterminer la différence entre le poids initial et le poids résiduel, ou de calculer la densité des solides et des liquides, Explorertrade; met un terme aux calculs manuels et à l’enregistrement des données fastidieux. Grâce à l’écran haute résolution et à l’interface utilisateur innovante, la configuration de la balance et l’utilisation des applications deviennent un jeu d’enfant. Toutes les balances à 3 décimales sont équipées d’un pare-vent en verre.ulliÉcran tactile VGA couleur multilingue haute résolution avec des icônes pour un fonctionnement simple/liliCapteurs sans contact multifonctionnels et programmables pour garantir propreté, vitesse et sécurité/liliPlusieurs modes d’application et une bibliothèque pour stocker des paramètres d’applications personnels/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité | 12 kg |
| Précision affichage | 0,1 g |
| Linéarité | ±0,2 g |
| Poids min. de l’échantillon | 210 g |
| Modèle | EX12001-EU |
| Reproductibilité | 0,1 g |
| Temps de stabilisation | 1 sec |
| Type | Balance de précision |
| Dimensions (L x l x H) | 443 x 377 x 120 mm |
| Diamètre (métrique) du bac externe | 377 x 311 mm |
| Afficher plus |