Learn More
Avantor™ Disque d’extraction BAKERBOND Speedisk™ Octadecyl (C18)
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Adsorbant:
C18
C18 (Haute capacité)
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Description
- Pré-assemblés avec support rigide et déflecteur pour optimiser le flux laminaire, permettre la filtration, résister à l’obstruction et maximiser la capacité, l’adsorption et la vitesse
- Exigent une verrerie, un temps de préparation et un assemblage minimum
- Minimisent l’impact des composés extractibles
- Résistent à l’obstruction et garantit un débit élevé
- Réduisent les durées d’exécution SPE
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Série de méthodes EPA 500, 608 SW 846/3535 et avec des échantillons industriels légèrement polaires à apolaires |
| À utiliser avec (équipement) | Station d’extraction étendue (8095-06) |
| Adsorbant | C18 |
| Type | Disque d’extraction |
| Quantité | 20/boîte |
| Diamètre (métrique) externe | 50 mm |