Learn More
Avantor™ Disque d’extraction H2O-Philic DVB BAKERBOND Speedisk™
Maximisez la capacité, l’adsorption et la vitesse SPE. Les disques d’extraction H2O-Philic DVB Avantor BAKERBOND Speedisk ne sont ni des cartouches ni des membranes et fournissent un excellent outil SPE pour les échantillons environnementaux et combinent un lit fin d’adsorbant BAKERBOND avec une configuration laminaire spéciale pour tester l’eau potable, l’eau souterraine, les eaux usées, les déchets solides ou les flux de procédés.
Marque: Avantor™ 8072-06
650.75 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pré-assemblés avec support rigide et déflecteur pour optimiser le flux laminaire, permettre la filtration, résister à l’obstruction et maximiser la capacité, l’adsorption et la vitesse
- Exigent une verrerie, un temps de préparation et un assemblage minimum
- Minimisent l’impact des composés extractibles
- Résistent à l’obstruction et garantit un débit élevé
- Réduisent les durées d’exécution SPE
Specifications
Composés SW846 H2hydrophobes à légèrement h2ydrophiles | |
Disque d’extraction H2O-Philic DVB | |
50 mm |
Station d’extraction étendue (8095-06) | |
20/boîte |
Safety and Handling
- CV BAKERBOND SPEEDISK H2O-PHILIC BAKERBOND
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Diisopropyl ether