Learn More
Avantor™ Colonnes d’extraction jetables BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18)
Définir et contrôler les paramètres de chimie de surface critiques afin d’assurer la cohérence des performances. Les colonnes d’extraction jetables Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) sont conçues avec des géométries standard pour s’adapter aux systèmes de manipulation des liquides automatisés les plus courants pour extraire des analytes non ioniques, apolaires à modérément polaires.
Marque: Avantor™ 7020-03
474.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : CAS : 71889-02-6 Poids : 0.10000kg
Description
- Fabriqués en polypropylène ultrapropre
- Permettent des récupérations lors de l’extraction d’analytes faiblement hydrophobes
- Chimie de liaison constante
- Large éventail de formats
Spécification
17,2% | |
Quantité :50/boîte | |
Analytes non ioniques, apolaires à modérément polaires | |
C18, octadécyle | |
Oui |
3 ml | |
500 mg | |
Processeur de colonne Baker SPE-12 G complet (6998-00) ou BAKER SPE-24 G (7208 | |
Colonne SPE |