Learn More
Interscience™ BagMixer 400 S
Code produit. 16382226
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 à 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16382226
Marque: Interscience™ 025000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The BagMixer 400 S is a highly efficient laboratory blender. Silent and ultra-robust, it enables avoiding all risks of cross-contamination.
  • Adapts to all types of applications and is compatible with all blender bags
  • Sound produced is lower than 48 dBA
  • Adjustable blending power
  • 250 kg of pressure resistance for a water-proof closure
  • LED lights illuminate the bench to tell you when the blending is over
  • Color code indicates the status
Spécification
Type de produit Paddle Blender
Tension 100/240 V
Puissance 55 W
Capacité (métrique) 50 à 400 ml
Dimensions (L x l x H) 27.6 x 45.9 x 35.7 cm
Matériau Acier inoxydable
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Blending Samples
À utiliser avec (équipement) Sample Bags
Comprend Integrated Security Drip Tray, Power Cable, User Manual, Quick User Guide, 1 Pk. Blender Bags
Niveau sonore 48 dBA
Nbre de coups 4 to 10 Strokes
Poids (impériale) 55.33 lb.
Poids (métrique) 25.1 kg