Learn More
Interscience Clip de fermeture BagClip™ pour sachets de 80-100 ml
Code produit. 10480883
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 to 100 mL
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10480883
Marque: Interscience 231010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
BagClip permet une fermeture temporaire en 3 points sur n’importe quel type de sachet.
  • Évite les soudures intermédiaires
  • Étanchéité au gaz et au liquide
  • Aucun contact avec l’échantillon
  • Lavable avec n’importe quel type de désinfectant
Spécification
Description BagClip est une barrette de fermeture temporaire par pincement. Elle s’adapte à tous types de sacs.
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0.14 to 0.18pt
Capacité (métrique) 80 to 100 mL
Type de bouchon Système de fermeture à trois points
Couleur Vert
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) fermer des sacs
À utiliser avec (équipement) sacs pour malaxeur
Comprend Tube vert et clip blanc qui essemble forme le BagClip
Matériau Plastique
Stérilité Non stérile
Volume plein 80 mL and 100 mL
Sans latex Oui
Nb par paquet 50
Quantité 50/boîte
Longueur (impériale) 5.12 in. clip blanc, 6.30 in. tube vert
Longueur (métrique) Clip blanc de 130 mm, tube vert de 160 mm
Largeur (impériale) 7.09 in.
Largeur (métrique) 18 cm
Poids (impériale) 0.02lb
Poids (métrique) 9 g / 9000 mg
Type de produit Clip de fermeture