Learn More
Thermo Scientific™ Bafétinib, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 467941000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Bafétinib | |
100 mg | |
576,62 | |
Réactif |
859212-16-1 | |
C30 H31 F3 N8 O | |
Solide | |
95% |