Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
Code produit. 16299771
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
50kg
Code produit. 16299771
Marque: Gibco™ 212230
La protéose peptone nº 3 Bacto est utilisée dans la préparation de milieux de culture microbiologiques et de cellules de mammifères.
  • La protéose peptone n° 3 Bacto est membre des protéoses peptones Bacto, qui sont des digestions enzymatiques de protéines
  • Des études montrent qu’aucune peptone unique n’est la source d’azote la plus appropriée pour toutes les applications microbiologiques
  • Ces résultats ont conduit au développement de la protéose peptone Bacto, la protéose peptone n° 2 Bacto et la protéose peptone n° 3 Bacto. La protéose peptone n° 4 Bacto est une version de la protéose peptone Bacto séchée par pulvérisation
  • La protéose peptone n° 3 Bacto est utilisée dans la préparation de milieux de culture microbiologique et de cellules de mammifères
  • À conserver au frais et au sec, dans des récipients bien scellés, entre 2°C et 25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO, MUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de culture Mammifères, insectes, microbiens
Forme Poudre
Type de produit Milieux bactériens
Format Seau
À utiliser avec (application) Digestion enzymatique de protéines
Gamme de produits Bacto
Quantité 10 kg
Source Origine animale