Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
50kg
Description
- La protéose peptone n° 3 Bacto est membre des protéoses peptones Bacto, qui sont des digestions enzymatiques de protéines
- Des études montrent qu’aucune peptone unique n’est la source d’azote la plus appropriée pour toutes les applications microbiologiques
- Ces résultats ont conduit au développement de la protéose peptone Bacto, la protéose peptone n° 2 Bacto et la protéose peptone n° 3 Bacto. La protéose peptone n° 4 Bacto est une version de la protéose peptone Bacto séchée par pulvérisation
- La protéose peptone n° 3 Bacto est utilisée dans la préparation de milieux de culture microbiologique et de cellules de mammifères
- À conserver au frais et au sec, dans des récipients bien scellés, entre 2°C et 25°C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | LUO, MUO |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Type de culture | Mammifères, insectes, microbiens |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| À utiliser avec (application) | Milieux de culture de cellules microbiologiques et de mammifères |
| Gamme de produits | Bacto |
| Quantité | 50 kg |
| Source | Origine animale |