Learn More
Gibco™ Casitone Bacto™
Obtenu par digestion pancréatique de caséine. Le milieu BD Difco™ Bacto™ Casitone fait partie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.
197.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
---|---|
Forme | Poudre |
Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
À utiliser avec (application) | Production de protéines recombinantes à base d’Escherichia coli |
Gamme de produits | Bacto™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16209861
|
Gibco™
225930 |
500 g |
197.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Digestion pancréatique de caséine
- Format déshydraté
- Milieu de culture
- 500 g
Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Milieux de culture déshydratés | |
Bacto™ |
Poudre | |
Production de protéines recombinantes à base d’Escherichia coli |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1825 jours