Learn More
Gibco™ Acides casaminés Bacto™
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
Description
Hydrolyse acide d’origine animale (AO) de la caséine.
- Format déshydraté
- Peptones / hydrolysats
- Sans DNR (latex)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Acides casaminés |
| Gamme de produits | Bacto |
| Quantité | 500 g |