Learn More
3M™ Harnais de sac à dos BPK-02
Le harnais de sac à dos 3M™ BPK-02 permet de transporter sur son dos le dispositif turbo à adduction d’air 3M™ Jupiter™ en toute sécurité.
Marque: 3M™ 7000044313
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le harnais de sac à dos permet de transporter le dispositif turbo à adduction d’air sur le dos plutôt que sur une ceinture à la taille
- Maintient fermement le dispositif turbo à adduction d’air sur votre dos
- Conçu pour une utilisation avec le dispositif turbo à adduction d’air 3M™ Jupiter™
- Harnais avec bandoulières et panneau dorsal pour une respirabilité et un confort optimaux
Spécification
Noir | |
Harnais | |
Ventilateur Juniper™ |