Learn More
Bacitracine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15414819
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 15414819
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62432.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
La bacitracine, numéro CAS 1405-87-4, est un antibiotique à base de polypeptide cyclique qui présente une activité contre les microbes, provoquant une pneumonie, des infections cutanées et oculaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bacitracine inhibe la synthèse de paroi cellulaire chez la bactérie à Gram-positif La bacitracine est un antibiotique polypeptidique et est utilisée dans les onguents pour prévenir les infections bactériennes. Le sel de zinc de bacitracine est associé à d’autres antibiotiques topiques comme la polymyxine B et la néomycine, qui sont utilisés pour le traitement des infections cutanées localisées et pour prévenir les infections de plaies. Il est sensible aux Streptococcus pyogenes qui aident à distinguer les autres streptocoques bêta-hémolytiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Conserver dans un endroit sec. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-87-4
Formule moléculaire C66H103N17O16S
Numéro MDL MFCD00062640
Spécification
Nom chimique ou matériau Bacitracin
Type Bacitracin
Forme physique Poudre
Point de fusion 222°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Merck Index 14,934
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 1421.6