Learn More
Hartmann Bacillol™ Zero Tissues
Cleaning and disinfecting wipes based on organic acids, Bacillol™ Zero Tissues are highly effective and gentle on materials.
84.00€ - 171.00€
Spécification
Type de produit | Disinfectant Wipe |
---|---|
Longueur (impériale) | 7.9 in. |
Longueur (métrique) | 20 cm |
Matériau | Non-Woven Cloth |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Dimensions (L x l) | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Dimensions (L x l) | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30048900
|
Hartmann
981935 |
Flow-Pack, 100 Tissues | 20 x 17 cm (7.9 x 6.7 in.) | Standard |
84.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30058117
|
Hartmann
981936 |
Flow-Pack, 80 XL Tissues | 20 x 30 cm (7.9 x 11.8 in.) | X-Large |
171.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ready-to-use quick disinfectant wipes made from 100% plastic-free material
- Virucidal in 2 minutes
- Free from alcohols, quaternary ammonium compounds, peroxides, perfumes, and dyes
- >98.5% ingredients of organic origin
- Patented formulation - organic acid complex
- No hazardous substance labeling
- Very good material compatibility
- Sustainable, high-quality, non-woven wipe material
- BPR-tested
- Excellent, visible wetting of surfaces
- Can be used without gloves
- Good cleaning properties
- Practical folding system for safe and easy removal of the individual wipes from the resealable flow-pack
Spécification
Disinfectant Wipe | |
20 cm | |
Not Autoclavable | |
Cleaning and Disinfecting | |
Sterile |
7.9 in. | |
Non-Woven Cloth | |
Single-use | |
1-ply |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hartmann Bacillol™ Zero Tissues