Learn More
Motic™ Microscope BA310 LED
Microscope idéal pour les applications environnementales, alimentaires, de soins de santé (dentistes, vétérinaires), de recherche et d’enseignement (université, collège). Le microscope Motic™ BA310 LED peut être équipé d’accessoires pour le contraste de phase, le champ sombre et la polarisation.
1555.00€ - 2685.00€
Spezifikation
| Type de condenseur | Condenseur d’Abbe NA 0,90 / 1,25 focalisable avec diaphragme à iris et encoche pour glissière |
|---|---|
| Eyepiece | Oculaire grand champ pour lunettes N-WF10X/20 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires, œilletons compris |
| Type d’éclairage | LED |
| Pouvoir grossissant | 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort / huile) |
| Types d’objectifs | CCIS Plan Achromatique |
| Produktcode | Marke | Type de produit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Type de produit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
|
15723725
|
Motic™
1100100401512 |
Microscope trinoculaire LED |
1785.00€ 1623.00€ / 1 pièce Économisez 162.00€ 9% de réduction |
Expédition estimée: 16-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
15725735
|
Motic™
1100401200572 |
Microscope binoculaire numérique à LED avec caméra |
2840.00€ 2685.00€ / 1 pièce Économisez 155.00€ 5% de réduction |
Expédition estimée: 10-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
15795725
|
Motic™
1100100401483 |
Microscope binoculaire à LED |
1555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Beschreibung
- Tube binoculaire, de type Siedentopf, angle de vision de 30°, rotatif sur 360°, rotation du tube à 360°
- Oculaires grand champ pour lunettes N-WF10X / 20 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires, avec œilletons
- Tourelle quintuple (5), dirigée vers l’arrière
- Objectifs CCIS™ Plan Achromat EC PL 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort / huile)
- Entraînement coaxial grossier et fin, entraînement grossier réglable
- Platine mécanique intégrée à entraînement coaxial (manipulation à droite)
- Condenseur d’Abbe NA 0,90 / 1,25 focalisable avec diaphragme à iris et encoche pour glissière
- Éclairage LED réglable 3 W, selon Köhler
- Alimentation 100-240 V, fiche VDE (CE)
- Huile d’immersion (5 ml), cordon d’alimentation, clé Allen, vis de fixation manuelle, housse de protection
Spezifikation
| Condenseur d’Abbe NA 0,90 / 1,25 focalisable avec diaphragme à iris et encoche pour glissière | |
| LED | |
| CCIS Plan Achromatique | |
| 100-240 V, fiche VDE (CE) |
| Oculaire grand champ pour lunettes N-WF10X/20 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires, œilletons compris | |
| 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort / huile) | |
| Tourelle quintuple (5), dirigée vers l’arrière |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.