Learn More
Motic™ Microscope binoculaire BA210
Conçu pour les environnements éducatifs et pédagogiques, des sciences de la vie de base aux applications médicales.Le microscope binoculaire Motic™ BA210 offre un nouveau niveau de performance plus élevé en matière d’éducation et de formation grâce au système Motic Infinity Optics (CCIS™).
Marque: Motic™ 1100100403771
Description
- Conçu pour une utilisation simplifiée et pour la longévité
- Les méthodes de contraste comme le contraste de phase, la polarisation et le fond noir sont facilement réalisées à l’aide d’accessoires en option
- Le CCIS™ EF-Nplan à revêtement multicouches améliore les images même avec des colorations de lame faibles
- Ajustement dioptrique constant
- Angles de vue ergonomiques à 30°
- La platine de commande à droite permet un mouvement uniforme de l’échantillon dans une plage de 76x50 mm.
Spécification
Condenseur Abbe N.A., focalisable 1,25 avec diaphragme à iris et fente | |
10X/20 mm | |
Halogène | |
BA210E | |
Microscope biologique | |
2 ans de pièces électriques / 5 ans de pièces mécaniques & optiques | |
100/240 V (CE) |
Microscope binoculaire BA210 | |
Binoculaire Siedentopf, incliné à 30°, rotatif à 360° | |
40X, 100X, 400X, 1000X | |
CCIS Plan Achromatique | |
Filtre bleu de 45 mm, huile d’immersion (5 ml), cordon d’alimentation, clé Allen hexagonale, vis à serrage à main, housse de protection en vinyle | |
360 x 220 x 395 mm |