Learn More
A&D Weighing™ BA-225D Balances micro/semi-micro de qualité supérieure
GREENER_CHOICE
Code produit. 17897590
Click to view available options
:
BA-225D Premium-Level Micro/Semi-Micro Balance; Certifications/Compliance: NCE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 51 g/220 g; Automation Interface: RS-232; Diameter (Metric) Outer Pan: 85 mm; Display Type: Reverse-backlit LCD
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17897590
Marque: A&D Weighing™ BA225D
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The BA and BA-T series bring maximum operability, enhanced functionality and a broader range of solutions. All models come standard with an external ionizer for quick and easy elimination of static.
  • Avec écran avec affichage LCD sur une seule ligne (BA) ou écran tactile couleur multifonctions (BA-T)
  • Grand écran tactile couleur 5 pouces qui permet une utilisation intuitive des fonctionnalités avancées (série BA-T)
  • Ouverture et fermeture automatiques et programmables des portes de protection contre les courants d’air par capteurs infrarouge sans contact
  • Unité amovible de protection contre les courants d’air, constituée de panneaux en verre pouvant facilement être retirés pour un meilleur nettoyage*1
  • Les portes coulissantes n’ont pas de rainures, évitant ainsi l’accumulation de contaminants
  • Protection interne supplémentaire contre les courants d’air pour les modèles 0,001 mg pour renforcer la stabilité*1
  • Ioniseur externe pour suppression de l’électricité statique*2
  • Contrôle de l’accès des utilisateurs (UAC) avec gestion des droits d’utilisateur et fonctions de verrouillage par mot de passe Informations sur l’historique des connexions et déconnexions, réglage de la sensibilité et détection des chocs d’impact (ISD)
  • La détection des chocs d’impacts (ISD) génère des retours visant à éviter tout dommage au capteur de poids (breveté)
  • Plusieurs langues disponibles : anglais, français, allemand, italien, néerlandais, espagnol, portugais, russe, coréen, chinois ou japonais (pour la série BA-T)
  • Le mode de formule permet un pesage rapide et précis des échantillons à mélanger (pour la série BA-T)
  • Le mode CLHP sert à préparer les solutions tampons pour la chromatographie en phase liquide de haute performance (pour la série BA-T)
  • Prise en charge des vérifications quotidiennes ou périodiques de la balance (pour la série BA-T)
  • Fonction de vérification de routine intelligente (SRC) (pour la série BA-T)
  • Assistance de réglage à l’écran (pour la série BA-T)
  • AD-Just – Réglage automatique de la sensibilité au moyen du poids interne Test de répétabilité interne pour évaluer rapidement les performances dans un environnement donné
  • Fonction de mémoire des données (pour la série BA)
  • Les caractéristiques de réponse sélectionnables offrent l’option de privilégier une meilleure stabilité de l’affichage au détriment de la vitesse de pesage, ou inversement
  • Exportation conforme à GLP/GMP/GCP/ISO, satisfaisant aux exigences de documentation
  • La fonction Universal Flexi Coms (UFC) permet de personnaliser le contenu et la mise en page d’impression*3
  • Exportation Brut/Net/Tare
  • Mode de comptage avec la fonction Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) (amélioration automatique de la précision de comptage)
  • La fonction de mode de pourcentage permet un pesage cible ou une vérification de la variation d’un échantillon
  • La fonction de calcul statistique (SCF) facilite l’analyse des mesures (pour la série BA-T)
  • Fonctions de mise en marche/arrêt automatique
  • Le crochet du dessous permet de peser des matériaux magnétiques et de mesurer la densité
Spécification
Interface d’automatisation RS-232
Étalonnage Interne
Certifications/Conformité CE, UKCA, BPL / BPF
Type de connexion RS-232C (D-Sub 9P), USB-B (Mini B), External Key Input (2)
Capacité 51 g/220 g
Type d’affichage Reverse-backlit LCD
Précision affichage 0.01 mg/0.1 mg
Plage d’humidité ≤85 % entre 5°C et 40°C
Comprend Display Cover, AC Adapter, 1.8 m USB Cable, Tweezers for Calibration Weight, Microspatula
Mise à niveau Manual
Linéarité ±0,2 mg
Matériau Aluminium, plastique, verre
Reproductibilité 0.025 mg/0.1 mg
Temps de stabilisation 7 sec.
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type Balance analytique
Garantie 3 ans
Modes de pesée Weigh, Count, Percent
Largeur (impériale) 6,8 in
Largeur (métrique) 173 mm
Hauteur (impériale) 11,2 in
Hauteur (impériale) de la cuve 6,5 in
Hauteur (métrique) 284 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 166 mm
Profondeur (impériale) 17,7 in
Profondeur (métrique) 450 mm
Diamètre (impérial) du bac externe 3,4 in
Diamètre (métrique) du bac externe 85 mm
Poids (impériale) 14.77 lb.
Poids (métrique) 6.7 kg
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz