Learn More
Brady™ B33 Series Self-laminating Vinyl Labels
Code produit. p-200080435
Click to view available options
Dimensions (LxW):
25,40 mm (l) x 25,40 mm (H)
44,45 x 38,10 mm (l x H)
Conditionnement:
1000 pièces
2500 pièces
Code produit. 30041470
Marque: Brady™ 142871
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Self-laminating vinyl labels for BBP33/i3300 printers.
For BBP33/i3300 printers.
Spécification
Certifications/Conformité UL Recognized to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognized B-427 labels. Brady sells both UL Recognized B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements.
Description Self-laminating Vinyl Labels for BBP33/i3300 Printers
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Vinyl
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Data and Telecommunications Labelling, Electrical Labelling, Wire and Cable Labelling
À utiliser avec (équipement) BBP33, i3300,i5300
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1000 Stickers
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Répétition verticale (métrique) 44.45 mm
Calibre de fil 10 AWG à 4 AWG
Dimensions (LxW) 44,45 x 38,10 mm (l x H)
Longueur (impériale) 1,5 in
Longueur (métrique) 38.10 mm
Largeur (impériale) 1.75 in.
Largeur (métrique) 44.45 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 44.45 mm
Hauteur (impériale) 1.5 in.
Hauteur (métrique) 38.10 mm
Alternate Part Number B33-121-427