Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide-coated Nylon Cloth Labels
Code produit. 30041444
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,25 in
0,5 in
0,75 in
1 in
1,5 in
Hauteur (impériale):
0,75 in
0,937 po
1,437 po
2,5 in
4 po
6 po
Conditionnement:
1000 pièces
2300 pièces
2500 pièces
300 pièces
450 pièces
700 pièces
Code produit. 30041444
Marque: Brady™ 153096
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Tissu nylon blanc mat enduit de polyamide, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
  • étiquettes recommandées pour une utilisation en extérieur
  • étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Température d'utilisation de -40 à 90°C (-40 à 193°F)
  • Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence B30-R4300.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Permanent Acrylic, Permanent
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Wire and Cable Labeling, Electrical Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, General Identification
À utiliser avec (équipement) Brady™ Label Printers
Répétition horizontale (métrique) 41.91 mm
Étiquettes par rangée 2 Labels
Quantité 300 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to 194°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Répétition verticale (métrique) 155.58 mm
Dimensions (LxW) 152.40 x 38.1 mm
Longueur (impériale) 6 in.
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38.1 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 85.09 mm
Hauteur (impériale) 6 po
Hauteur (métrique) 152.40 mm
Alternate Part Number B33-328-499