Learn More
Brady™ B30 Series Pre-Printed GHS CLP Chemical Labels
Pre-printed GHS/CLP chemical labels for BBP3X/S3XXX/i3300 printers.
145.00€ - 215.00€
Spécification
Certifications/Conformité | BS 5609:1986 Section 2 and section 3 |
---|---|
Description | Pre-printed GHS/CLP Chemical Labels for BBP3X/S3XXX/i3300 Printers |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Revêtement | None |
Couleur | Red on White |
Code produit | Marque | Afficher le texte | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Afficher le texte | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30041474
|
Brady™
121642 |
3 Red Diamonds per Sticker | 110.00 mm (W) x 75.00 mm (H) |
215.00€
270 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30041405
|
Brady™
121643 |
2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamonds per Sticker | 110.00 mm (W) x 75.00 mm (H) |
215.00€
270 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30041456
|
Brady™
121636 |
3 Red Diamonds per Sticker | 84.99 mm (W) x 55.00 mm (H) |
145.00€
340 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
For BBP3X/S3XXX/i3300 printers.
Spécification
BS 5609:1986 Section 2 and section 3 | |
Permanent Acrylic | |
Red on White | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers | |
-20°C | |
Rectangle | |
-20°C to +75°C | |
0.102 mm |
Pre-printed GHS/CLP Chemical Labels for BBP3X/S3XXX/i3300 Printers | |
None | |
Gloss | |
Front | |
Labels | |
Facility Identification, Hazard Communication Identification, Electrical Labelling, Safety Identification | |
1 | |
B30-R10000 | |
-4°F to 167°F | |
0.004 in. |