Learn More
B-Tribromoborazine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11350328
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13703-88-3
Formule moléculaire B3Br3H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 317.187
Numéro MDL MFCD00058924
Clé InChI PCLMMJIWMGUYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme b-tribromoborazine, 2,4,6-tribromoborazine, b-tribromoborazol, borazine, 2,4,6-tribromo
CID PubChem 23278010
Nom IUPAC 2,4,6-tribromo-1,3,5,2,4,6-triazatriborinane
SMILES B1(NB(NB(N1)Br)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau B-Tribromoborazine
Point de fusion 124°C to 128°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Numéro UN UN1759
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 317.2
Pourcentage de pureté 96%
Sensibilité Moisture sensitive